Documenti fondamentali
486469
Sigma-Aldrich
Carbonyl-13C sulfide
<5 atom % 18O, 99 atom % 13C
Sinonimo/i:
Carbon-13C oxysulfide
About This Item
Formula condensata:
13COS
Numero CAS:
Peso molecolare:
61.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352119
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Densità del vapore
2.1 (20 °C, vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
9034 mmHg ( 21 °C)
Purezza isotopica
99 atom % 13C
<5 atom % 18O
P. ebollizione
−50 °C (lit.)
Punto di fusione
−138 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
O=[13C]=S
InChI
1S/COS/c2-1-3/i1+1
JJWKPURADFRFRB-OUBTZVSYSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
250 mL quantity is packaged in a 25 mL Sure/Pac cylinder with stainless steel 1/4" male NPT valve.
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Prodotti consigliati
Stainless steel hose adapter Z146838 or stainless steel body mini gas regulator Z513547 is recommended.
PTFE sealing washers GCA inlet size 180 Z146994
PTFE sealing washers CGA inlet size 110 Z146986
Note legali
Sure/Pac is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Portagomma
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Regolatore
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Gas cylinderSkull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Press. Gas Liquefied gas - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)