485772
Fmoc-Gly-OH-2,2-d2
98 atom % D
Sinonimo/i:
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-glycine-2,2-d2, Glycine-2,2-d2, N-Fmoc
About This Item
Formula condensata:
(HN-Fmoc)CD2CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
299.32
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
98 atom % D
Livello qualitativo
Stato
solid
tecniche
bio NMR: suitable
Punto di fusione
174-175 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Fmoc
Spostamento di massa
M+2
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[2H]C([2H])(NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C17H15NO4/c19-16(20)9-18-17(21)22-10-15-13-7-3-1-5-11(13)12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8,15H,9-10H2,(H,18,21)(H,19,20)/i9D2
NDKDFTQNXLHCGO-KNXIQCGSSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?