Documenti fondamentali
615420
Sigma-Aldrich
2-Methylimidazole-d6
98 atom % D
Sinonimo/i:
2-(methyl-d3)-1H-Imidazole-1,4,5-d3
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4D6N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
88.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
99% (CP)
Stato
solid
P. ebollizione
198 °C (lit.)
Densità
1.104 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+6
Stringa SMILE
[2H]c1nc(n([2H])c1[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H6N2/c1-4-5-2-3-6-4/h2-3H,1H3,(H,5,6)/i1D3,2D,3D/hD
LXBGSDVWAMZHDD-RSRPWSGMSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)