Documenti fondamentali
485063
Sigma-Aldrich
N-(2-Methoxyphenyl)acetamide
95%
Sinonimo/i:
o-Acetanisidide
About This Item
Formula condensata:
CH3CONHC6H4OCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
165.19
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
P. ebollizione
303-305 °C (lit.)
Punto di fusione
70-74 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1ccccc1NC(C)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c1-7(11)10-8-5-3-4-6-9(8)12-2/h3-6H,1-2H3,(H,10,11)
FGOFNVXHDGQVBG-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)