Documenti fondamentali
484695
Sigma-Aldrich
(2-Bromophenylethynyl)trimethylsilane
98%
Scegli un formato
5 G
48,50 €
48,50 €
Prezzo di listino97,00 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
48,50 €
About This Item
Formula condensata:
BrC6H4C≡CSi(CH3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
253.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
48,50 €
Prezzo di listino97,00 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.554 (lit.)
P. ebollizione
60-80 °C/2 mmHg (lit.)
Densità
1.19 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
Stringa SMILE
C[Si](C)(C)C#Cc1ccccc1Br
InChI
1S/C11H13BrSi/c1-13(2,3)9-8-10-6-4-5-7-11(10)12/h4-7H,1-3H3
FABNGXSCLHXUOH-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)