Documenti fondamentali
483516
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethylphenylboronic acid
≥95%
Sinonimo/i:
p-Xyleneboronic acid
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2C6H3B(OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
149.98
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Saggio
≥95%
Punto di fusione
186-191 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccc(C)c(c1)B(O)O
InChI
1S/C8H11BO2/c1-6-3-4-7(2)8(5-6)9(10)11/h3-5,10-11H,1-2H3
OOMZKLJLVGQZGV-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant for:
  • Friedel-Crafts alkylation
  • Suzuki-Miyaura coupling
Altre note
Contains varying amounts of anhydride
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)