MABS1284-B
Anti-Apolipoprotein(a) Antibody, clone LPA4 Antibody, Biotin Conjugate
clone LPA4, from mouse, biotin conjugate
Sinonimo/i:
Apo(a), Lp(a)
Scegli un formato
371,00 €
Spedizione prevista il10 aprile 2026Dettagli
Scegli un formato
About This Item
371,00 €
Spedizione prevista il10 aprile 2026Dettagli
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
biotin conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
LPA4, monoclonal
Reattività contro le specie
human, nonhuman primates
tecniche
ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... APOA1(335)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
ELISA Analysis: 0.1 µg/mL from a representative lot detected Apolipoprotein(a) in Patient Lp(a) Plasma sample (Courtesy of Dr. Sotirios Tsimikas, M.D., University of California at San Diego, USA).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected Apolipoprotein(a) in Immunoprecipitation applications (Tsimikas, S., et. al. (2004). Circulation. 109(25):3164-70).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Apolipoprotein(a) in Western Blotting applications (Leibundgut, G., et. al. (2013). J Lipid Res. 54(10):2815-30).
Signaling
Qualità
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash