Key Documents
483494
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethoxyphenylboronic acid
≥95%
Sinonimo/i:
2,5-Dimethoxybenzeneboronic acid
About This Item
Formula condensata:
(CH3O)2C6H3B(OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
181.98
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥95%
Punto di fusione
95-98 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1ccc(OC)c(c1)B(O)O
InChI
1S/C8H11BO4/c1-12-6-3-4-8(13-2)7(5-6)9(10)11/h3-5,10-11H,1-2H3
QOZLFNQLIKOGDR-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant for:
  • Suzuki-Miyaura and Negishi couplings
Altre note
Contains varying amounts of anhydride
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)