209384
3-Methoxybenzyl chloride
97%
Sinonimo/i:
3-(Chloromethyl)anisole
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
contiene
potassium carbonate as stabilizer
Indice di rifrazione
n20/D 1.544 (lit.)
P. eboll.
124 °C/13 mmHg (lit.)
Densità
1.078 g/mL at 25 °C (lit.)
1.078 g/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COc1cccc(CCl)c1
InChI
1S/C8H9ClO/c1-10-8-4-2-3-7(5-8)6-9/h2-5H,6H2,1H3
VGISFWWEOGVMED-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
213.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
101 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter