483001
Germanium(IV) oxide
powder, 99.999% trace metals basis
Sinonimo/i:
Germanium dioxide
Saggio
99.999% trace metals basis
Forma fisica
powder
Punto di fusione
>400 °C (lit.)
Densità
4.23 g/cm3
applicazioni
battery manufacturing
Stringa SMILE
O=[Ge]=O
InChI
1S/GeO2/c2-1-3
YBMRDBCBODYGJE-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
I clienti hanno visto anche
Articoli
Three approaches generate white light, including LED-based down-conversion for broader applications.