Documenti fondamentali
482234
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-1,2-Dodecanediol
99%
Scegli un formato
500 MG
201,00 €
201,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
201,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)9CH(OH)CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
202.33
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
201,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
99%
Attività ottica
[α]23/D +13°, c = 2.5 in ethanol
Punto di fusione
69-72 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydroxyl
Stringa SMILE
CCCCCCCCCC[C@@H](O)CO
InChI
1S/C12H26O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12(14)11-13/h12-14H,2-11H2,1H3/t12-/m1/s1
ZITKDVFRMRXIJQ-GFCCVEGCSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)