Documenti
481645
Sigma-Aldrich
Poly[methyl(3,3,3-trifluoropropyl)siloxane]
About This Item
Formula condensata:
(C4H7F3OSi)n
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
Indice di rifrazione
n20/D 1.383 (lit.)
Viscosità
10,000 cSt(25 °C)(lit.)
Densità
1.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[Si](=O)CCC(F)(F)F
Confezionamento
Packaged in glass bottles