Documenti fondamentali
342041
Sigma-Aldrich
Perfluoroheptanoic acid
≥97.0%
Sinonimo/i:
Tridecafluoroheptanoic acid, Perfluoroheptanoic acid
Scegli un formato
5 G
60,60 €
25 G
194,00 €
60,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
60,60 €
25 G
194,00 €
About This Item
Formula condensata:
CF3(CF2)5CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
364.06
Beilstein:
1808210
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
60,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0%
Stato
solid
Indice di rifrazione
n20/D 1.306 (lit.)
P. ebollizione
175 °C/742 mmHg (lit.)
Punto di fusione
30 °C (lit.)
Densità
1.792 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C7HF13O2/c8-2(9,1(21)22)3(10,11)4(12,13)5(14,15)6(16,17)7(18,19)20/h(H,21,22)
ZWBAMYVPMDSJGQ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Perfluoroheptanoic acid can be used as a reactant:
  • For the fluoroalkylation of C-H bonds of aromatic compounds using Ni/SiO2 nanocatalyst[1].
  • To synthesize biphenylyl benzoates via Mitsunobu reaction.
  • To synthesize N-perfluoracyl β-thioamides from β-thio amines in the presence of methyl chloroformate[2].
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Repr. 1B - STOT RE 1
Organi bersaglio
Liver
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Bart B L Groen et al.
The Journal of clinical endocrinology and metabolism, 101(11), 3978-3988 (2016-11-05)
Skeletal muscle protein synthesis is highly responsive to food intake. It has been suggested that the postprandial increase in circulating insulin modulates the muscle protein synthetic response to feeding. The objective of the study was to investigate whether a greater
N Kudo et al.
Chemico-biological interactions, 134(2), 203-216 (2001-04-20)
Elimination in urine and feces was compared between four perfluorinated fatty acids (PFCAs) with different carbon chain length. In male rats, perfluoroheptanoic acid (PFHA) was rapidly eliminated in urine with the proportion of 92% of the dose being eliminated within
Mingxiao Zhao et al.
Molecular bioSystems, 13(4), 756-766 (2017-02-23)
After a large-scale radiological accident, early-response biomarkers to assess radiation exposure over a broad dose range are not only the basis of rapid radiation triage, but are also the key to the rational use of limited medical resources and to
Huangfang Xu et al.
Environment international, 143, 105952-105952 (2020-07-28)
Long-chain per- and polyfluoroalkyl substances (PFASs) and their short-chain alternatives have been produced and used extensively in China. However, it is unclear whether these compounds contribute to the risk of gestational diabetes mellitus (GDM) in women residing in contaminated areas.
Synthesis of new fluorous modular chiral ligand derivatives from amino alcohols and application in enantioselective carbon-carbon bond-forming alkylation reactions
Sehnem J, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 21, 997-1003 (2010)
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Utile?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf