Documenti fondamentali
478709
Sigma-Aldrich
Benzyl N-(3-hydroxypropyl)carbamate
97%
Sinonimo/i:
3-(Z-Amino)propanol
Scegli un formato
25 G
444,00 €
444,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
444,00 €
About This Item
Formula condensata:
HO(CH2)3NHCO2CH2C6H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
209.24
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
444,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: cross-linking reagent
Punto di fusione
50-53 °C (lit.)
Gruppo funzionale
Cbz
amine
hydroxyl
Stringa SMILE
OCCCNC(OCC1=CC=CC=C1)=O
InChI
1S/C11H15NO3/c13-8-4-7-12-11(14)15-9-10-5-2-1-3-6-10/h1-3,5-6,13H,4,7-9H2,(H,12,14)
WXQCFKYWSKKNKY-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)