478075
2-Bromo-3-hydroxy-4-methoxybenzaldehyde
97%
Saggio
97%
Punto di fusione
202-207 °C (lit.)
Gruppo funzionale
aldehyde
bromo
Stringa SMILE
COc1ccc(C=O)c(Br)c1O
InChI
1S/C8H7BrO3/c1-12-6-3-2-5(4-10)7(9)8(6)11/h2-4,11H,1H3
QPDFBPIHEDAUKK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- 2-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde semicarbazone (HMBS)[2]
- 2-cyclopentyl-7-methoxy-1-benzofuran-4-carbaldehyde
- 3-(benzyloxy)-2-bromo-4-methoxybenzaldehyde[3]
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?