477281
(R)-(+)-1,2-Epoxy-9-decene
97%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Attività ottica
[α]25/D +13°, neat
P. ebollizione
39.5-40.5 °C/0.3 mmHg (lit.)
Densità
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C=CCCCCCC[C@@H]1CO1
InChI
1S/C10H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-10-9-11-10/h2,10H,1,3-9H2/t10-/m1/s1
FCZHJHKCOZGQJZ-SNVBAGLBSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
190.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
88 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)