Documenti fondamentali
477249
Sigma-Aldrich
Dibenzo-21-crown-7
97%
Sinonimo/i:
6,7,9,10,12,13,20,21,23,24-Decahydrodibenzo[b,k][1,4,7,10,13,16,19]heptaoxacycloheneicosin, Dibenzo-21-crown-7 ether
Scegli un formato
1 G
134,00 €
134,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
134,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H28O7
Numero CAS:
Peso molecolare:
404.45
Beilstein:
1693830
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
134,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
103-107 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ether
Stringa SMILE
C1COCCOc2ccccc2OCCOCCOc3ccccc3OCCO1
InChI
1S/C22H28O7/c1-3-7-21-19(5-1)26-15-11-23-9-10-24-12-16-27-20-6-2-4-8-22(20)29-18-14-25-13-17-28-21/h1-8H,9-18H2
JKCQOMAQPUYHPL-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Beshare Hashemi et al.
Journal of separation science, 38(24), 4248-4254 (2015-10-16)
In this work, we report the first application of ion-imprinted technology via precipitation polymerization for simple and practical determination of rubidium ions. The rubidium-ion-imprinted polymer nanoparticles were prepared using dibenzo-21-crown-7 as a selective ligand, methacrylic acid as functional monomer, ethylene