Documenti fondamentali
158402
Sigma-Aldrich
Dicyclohexano-18-crown-6
98%
Sinonimo/i:
2,3,11,12-Dicyclohexano-1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadecane, 2,5,8,15,18,21-Hexaoxatricyclo[20.4.0.09.14]hexacosane, Dicyclohexyl-18-crown-6, Perhydro-dibenzo-18-crown-6
Scegli un formato
1 G
51,60 €
10 G
193,00 €
100 G
1.320,00 €
51,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
51,60 €
10 G
193,00 €
100 G
1.320,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H36O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
372.50
Beilstein:
1130529
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
51,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
solid
Gruppo funzionale
ether
Stringa SMILE
C1CCC2OCCOCCOC3CCCCC3OCCOCCOC2C1
InChI
1S/C20H36O6/c1-2-6-18-17(5-1)23-13-9-21-11-15-25-19-7-3-4-8-20(19)26-16-12-22-10-14-24-18/h17-20H,1-16H2
BBGKDYHZQOSNMU-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Anion activator,[1] and complexing agent which solubilizes alkali metal ions in non-polar solvents.[2][3]
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
18-Crown-6 99%
Sigma-Aldrich
186651
18-Crown-6
Aldrichimica Acta, 9, 3-3 (1976)
P Arhem et al.
Acta physiologica Scandinavica, 114(4), 593-600 (1982-04-01)
A potassium carrying ionophore dicyclohexano-18-crown-6 was found to affect the specific ionic currents in the node of Ranvier. Its presence caused an inactivation of the potassium permeability mechanism and a decrease of the sodium permeability. The rate of inactivation of
Aldrichimica Acta, 4, 1-1 (1971)
Giorgio Della Sala et al.
Organic & biomolecular chemistry, 11(5), 726-731 (2012-11-03)
The synthesis, complexation properties and catalytic activities under phase-transfer (PT) conditions of differently substituted cyclohexapeptoids are reported. Association constants, for small cationic alkali, and catalytic performances, in a model nucleophilic substitution, are comparable to those of representative crown ethers. Noteworthy
Negar Bahraini et al.
Health physics, 101(2), 128-135 (2011-06-29)
A molecularly imprinted polymer (MIP) comprising dicyclohexano-18-crown-6 (DCH18C6) was synthesized as a Sr-selective sorbent for urine bioassay purposes. MIP particles (326 ± 2 nm diameter) were formed using acetone and acetonitrile (1:3 v/v) as the porogen, methacrylic acid (MAA) as