Documenti fondamentali
47719
Sigma-Aldrich
N-Formylglycine ethyl ester
≥98.0% (GC)
About This Item
Formula condensata:
HCONHCH2COOC2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
131.13
Beilstein:
1099378
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Indice di rifrazione
n20/D 1.453 (lit.)
n20/D 1.453
P. ebollizione
267-269 °C (lit.)
Densità
1.15 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
CCOC(=O)CNC=O
InChI
1S/C5H9NO3/c1-2-9-5(8)3-6-4-7/h4H,2-3H2,1H3,(H,6,7)
GMBCCEOJUWMBPF-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)