Documenti fondamentali
731161
Sigma-Aldrich
N-(Phenethyl)formamide
97%
Sinonimo/i:
(2-Phenylethyl)formamide, 2-Phenylethylformamide, N-β-Phenethylformamide, N-(β-Phenylethyl)formamide, N-(2-Phenylethyl)formamide, N-Formyl-N-(2-phenylethyl)amine, N-Formylphenethylamine, N-Phenethylformamide, NSC 18966
Scegli un formato
1 G
64,50 €
64,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
64,50 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H11NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
149.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
64,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.546
Densità
1.049 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
amide
phenyl
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=CNCCc1ccccc1
InChI
1S/C9H11NO/c11-8-10-7-6-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,8H,6-7H2,(H,10,11)
NOOOMJZHMKSKBF-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant for:
  • Preparation of allenamides by alkylation with propargyl bromide and isomerization
  • Ugi 3CC reaction
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)