Documenti fondamentali
47631
Sigma-Aldrich
Fmoc-Cys(StBu)-OH
≥95.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
Nα-Fmoc-S-tert-butylthio-L-cysteine
Scegli un formato
1 G
62,50 €
62,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
62,50 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H25NO4S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
431.57
Beilstein:
5157922
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.26
62,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Attività ottica
[α]20/D −83±2°, c = 1% in ethyl acetate
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Punto di fusione
73-77 °C
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Fmoc
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)(C)SSC[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C22H25NO4S2/c1-22(2,3)29-28-13-19(20(24)25)23-21(26)27-12-18-16-10-6-4-8-14(16)15-9-5-7-11-17(15)18/h4-11,18-19H,12-13H2,1-3H3,(H,23,26)(H,24,25)/t19-/m0/s1
ZDUMTHLUTJOUML-IBGZPJMESA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)