Documenti fondamentali
47516
Sigma-Aldrich
Fmoc-Cys(tBu)-OH
≥98.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
Nα-Fmoc-S-tert-butyl-L-cysteine
Scegli un formato
5 G
156,00 €
156,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
156,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H25NO4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
399.50
Beilstein:
4577031
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
ID PubChem:
NACRES:
NA.26
156,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Fmoc
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)(C)SC[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C22H25NO4S/c1-22(2,3)28-13-19(20(24)25)23-21(26)27-12-18-16-10-6-4-8-14(16)15-9-5-7-11-17(15)18/h4-11,18-19H,12-13H2,1-3H3,(H,23,26)(H,24,25)/t19-/m0/s1
IXAYZHCPEYTWHW-IBGZPJMESA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
S N McCurdy
Peptide research, 2(1), 147-152 (1989-01-01)
Fmoc-Cys(t-Bu)-OH, Fmoc-Cys(Acm)-OH, and Fmoc-Cys(Trt)-OH exhibit excellent synthesis characteristics when used in Fmoc solid phase peptide synthesis on the Applied Biosystems Model 431A peptide synthesizer. The actual 5% scavenger mixture will vary according to the particular amino acid residues present. As