Documenti
473871
Sigma-Aldrich
Ethyl difluoroiodoacetate
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H5F2IO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
249.98
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
Saggio
95%
contiene
copper as stabilizer
Stringa SMILE
CCOC(=O)C(F)(F)I
InChI
1S/C4H5F2IO2/c1-2-9-3(8)4(5,6)7/h2H2,1H3
HGWXXIZVRRTDKT-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves