Documenti fondamentali
473782
Sigma-Aldrich
Dimesitylborinic acid
98%
About This Item
Formula condensata:
[(CH3)3C6H2]2BOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
266.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Punto di fusione
144-146 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1cc(C)c(B(O)c2c(C)cc(C)cc2C)c(C)c1
InChI
1S/C18H23BO/c1-11-7-13(3)17(14(4)8-11)19(20)18-15(5)9-12(2)10-16(18)6/h7-10,20H,1-6H3
OTYVTANMHIUXBQ-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)