Documenti fondamentali
473685
Sigma-Aldrich
Isocyanate, polymer-bound
200-400 mesh, extent of labeling: 1.5-2.5 mmol/g loading, 2 % cross-linked with divinylbenzene
Sinonimo/i:
Methyl isocyanate bound to polystyrene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C26H25NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
367.48
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Crosslinking
2 % cross-linked with divinylbenzene
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: amine reactive
Grado di funzionalizzazione
1.5-2.5 mmol/g loading
Dimensione particelle
200-400 mesh
InChI
1S/C10H10.C8H7NO.C8H8/c1-3-9-5-7-10(4-2)8-6-9;10-7-9-6-8-4-2-1-3-5-8;1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3-8H,1-2H2;1-5H,6H2;2-7H,1H2
QMEHLMLNGYENTN-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Piperidina ≥99.5%, purified by redistillation
Sigma-Aldrich
411027
Piperidina