Documenti fondamentali
472964
Sigma-Aldrich
N-Z-D-serine methyl ester
About This Item
Formula condensata:
HOCH2CH(NHCO2CH2C6H5)CO2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
253.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Attività ottica
[α]25/D +15°, c = 1 in methanol
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
P. ebollizione
170 °C/0.01 mmHg (lit.)
Punto di fusione
41-43 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
COC(=O)[C@@H](CO)NC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C12H15NO5/c1-17-11(15)10(7-14)13-12(16)18-8-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,10,14H,7-8H2,1H3,(H,13,16)/t10-/m1/s1
CINAUOAOVQPWIB-SNVBAGLBSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)