Documenti fondamentali
47295
Sigma-Aldrich
4-(Fmoc-amino)-1-butanol
≥98.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
9-Fluorenylmethyl N-(4-hydroxybutyl)carbamate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H21NO3
Peso molecolare:
311.37
Beilstein:
7936368
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: cross-linking reagent
Punto di fusione
113-118 °C
Gruppo funzionale
Fmoc
hydroxyl
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OCCCCNC(OCC1C(C=CC=C2)=C2C3=C1C=CC=C3)=O
InChI
1S/C19H21NO3/c21-12-6-5-11-20-19(22)23-13-18-16-9-3-1-7-14(16)15-8-2-4-10-17(15)18/h1-4,7-10,18,21H,5-6,11-13H2,(H,20,22)
UJTTUOLQLCQZEA-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)