Documenti fondamentali
47294
Sigma-Aldrich
Fmoc-β-(4-pyridyl)-Ala-OH
≥97.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
Fmoc-3-(4-pyridyl)-L-alanine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H20N2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
388.42
Beilstein:
7316905
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.26
Saggio
≥97.0% (HPLC)
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Fmoc
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(=O)[C@H](Cc1ccncc1)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C23H20N2O4/c26-22(27)21(13-15-9-11-24-12-10-15)25-23(28)29-14-20-18-7-3-1-5-16(18)17-6-2-4-8-19(17)20/h1-12,20-21H,13-14H2,(H,25,28)(H,26,27)/t21-/m0/s1
SCSSXJVRZMQUKA-NRFANRHFSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)