Documenti
471275
Sigma-Aldrich
1-Thio-β-D-glucose sodium salt hydrate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H11NaO5S · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
218.20 (anhydrous basis)
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Attività ottica
[α]20/D +3.5°, c = 1.5 in H2O
Punto di fusione
130 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
[H]O[H].OC[C@H]1O[C@@H](S[Na])[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3