Documenti fondamentali
470945
Sigma-Aldrich
Resorcinol diglycidyl ether
Sinonimo/i:
1,3-Bis(2,3-epoxypropoxy)benzene, 1,3-Diglycidyloxybenzene, Diglycidyl resorcinol ether, Resorcinol bis(2,3-epoxypropyl) ether, Resorcinol diglycidyl ether, Resorcinol glycidyl ether, m-Bis(2,3-epoxypropoxy)benzene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H14O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
222.24
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Stato
solid
Peso equivalente
120-135 Epoxide
Indice di rifrazione
n20/D 1.542 (lit.)
Viscosità
300-500 cP
P. ebollizione
172 °C (lit.)
Solubilità
H2O: insoluble
Densità
1.21 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C1OC1COc2cccc(OCC3CO3)c2
InChI
1S/C12H14O4/c1-2-9(13-5-11-7-15-11)4-10(3-1)14-6-12-8-16-12/h1-4,11-12H,5-8H2
WPYCRFCQABTEKC-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactive diluent and modifier in epoxy resins used in coatings, potting and tooling compounds, adhesives and composites.
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
J P Seiler
Chemico-biological interactions, 51(3), 347-356 (1984-10-01)
Aromatic diglycidyl compounds are very active mutagens when assayed in in vitro tests. In vivo, however, resorcinol diglycidyl ether provided no evidence for the clastogenic activity, while diglycidylaniline exhibited definite mutagenic activity in the micronucleus test. Since the only difference
Diglycidyl resorcinol ether.
IARC monographs on the evaluation of the carcinogenic risk of chemicals to humans, 36, 181-188 (1985-02-01)
Sudhakar Godeshala et al.
Journal of materials chemistry. B, 8(37), 8558-8572 (2020-08-25)
Simultaneous delivery of small molecules and nucleic acids using a single vehicle can lead to novel combination treatments and multifunctional carriers for a variety of diseases. In this study, we report a novel library of aminoglycoside-derived lipopolymers nanoparticles (LPNs) for
Diglycidyl resorcinol ether.
IARC monographs on the evaluation of carcinogenic risks to humans, 71 Pt 3, 1417-1420 (1999-09-07)
Chaonan Huang et al.
Talanta, 190, 15-22 (2018-09-03)
This paper describes the poly(divinylbenzene) (PDVB) supported synthesis of quaternized hyperbranched macromolecules (QHMs) and its use as a highly selective, high-capacity mixed-mode anion-exchange (MAX) sorbent. In detail, the aminated PDVB support was firstly synthesized by copolymerization of divinylbenzene and 2-(diethylamino)ethyl