Documenti fondamentali
379506
Sigma-Aldrich
Tris(2,3-epoxypropyl) isocyanurate
Sinonimo/i:
1,3,5-Tris(oxiran-2-ylmethyl)-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione, TGIC, Triglycidyl isocyanurate
Scegli un formato
100 G
114,00 €
500 G
317,80 €
114,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 G
114,00 €
500 G
317,80 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H15N3O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
297.26
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
114,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
powder
Livello qualitativo
Stringa SMILE
O=C1N(CC2CO2)C(=O)N(CC3CO3)C(=O)N1CC4CO4
InChI
1S/C12H15N3O6/c16-10-13(1-7-4-19-7)11(17)15(3-9-6-21-9)12(18)14(10)2-8-5-20-8/h7-9H,1-6H2
OUPZKGBUJRBPGC-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
G Atassi et al.
Cancer treatment reviews, 11 Suppl A, 99-110 (1984-03-01)
As a follow-up to our initial results on the antineoplastic activity of alpha-1,3,5-triglycidyl-s-triazinetrione (alpha TGT, NSC-296934, Teroxirone), many new epoxyde derivatives were tested against murine tumours, mostly against P388 leukaemia, to determine their antineoplastic role and to characterize their specific
Occupational contact dermatitis from triglycidyl isocyanurate in a powder paint sprayer.
J P McFadden et al.
Contact dermatitis, 28(4), 251-251 (1993-04-01)
R Jolanki et al.
Contact dermatitis, 30(1), 12-15 (1994-01-01)
A 48-year-old female silk-screen printer had worked in the manufacture of circuit boards for 12 years before she got the first symptoms of dermatitis on her wrists and lower arms. On the 1st patch test session, epoxy resin and the
Occupational contact dermatitis from triglycidyl isocyanurate in a powder paint factory.
C S Munro et al.
Contact dermatitis, 26(1), 59-59 (1992-01-01)
P Dombernowsky et al.
Cancer chemotherapy and pharmacology, 11(1), 59-61 (1983-01-01)
alpha-1,3,5-Triglycidyl-s-triazinetrione (TGT) is a triepoxide derivative with alkylating properties discovered by random screening. TGT has been found to be active against a wide variety of murine tumors, including a P388 subline resistant to cyclophosphamide. The starting dose in this phase-I
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf