Documenti
406732
Sigma-Aldrich
Poly(propylene glycol) diglycidyl ether
average Mn ~380
Sinonimo/i:
Polyoxypropylene diglycidyl ether
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Forma fisica
liquid
PM
average Mn ~380
Indice di rifrazione
n20/D 1.464
Densità
1.14 g/mL at 25 °C
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup