483117
2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanamine
97%
Sinonimo/i:
((2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methyl)amine, (2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methanamine, 1-(2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methanamine, 2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-methanamine, 2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanamine, 2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4-methylamine, 3-Amino-1,2-propanediol acetonide, 4-Aminomethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.438 (lit.)
P. ebollizione
147-148 °C/14 mmHg (lit.)
Densità
1.012 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
ether
ketal
Stringa SMILE
CC1(C)OCC(CN)O1
InChI
1S/C6H13NO2/c1-6(2)8-4-5(3-7)9-6/h5H,3-4,7H2,1-2H3
HXOYWCSTHVTLOW-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
154.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
68 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)