Documenti
469289
Sigma-Aldrich
N-Boc-D-phenylalaninal
97%
Sinonimo/i:
(R)-(+)-2-(tert-Butoxycarbonylamino)-3-phenylpropanal
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH2CH[NHCO2C(CH3)3]CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
249.31
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Attività ottica
[α]20/D +45°, c = 0.5 in methanol
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Punto di fusione
86-89 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H]C(=O)[C@@H](Cc1ccccc1)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C14H19NO3/c1-14(2,3)18-13(17)15-12(10-16)9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,10,12H,9H2,1-3H3,(H,15,17)/t12-/m1/s1
ZJTYRNPLVNMVPQ-GFCCVEGCSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3