426717
Poly(ethylene-co-acrylic acid)
acrylic acid 5 wt. %, beads
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
drop point 105 °C Mettler
Forma fisica
beads
Composizione
acrylic acid, 5 wt. %
Durezza
≤2.5 dmm (ASTM D 5, 25 °C)
Viscosità
575 cP(145 °C, Brookfield)(lit.)
Numero di acido
37‑44 mg KOH/g
Temp. transizione
Tm 99-101 °C
Densità
0.93 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
C=C.OC(=O)C=C
InChI
1S/C3H4O2.C2H4/c1-2-3(4)5;1-2/h2H,1H2,(H,4,5);1-2H2
QHZOMAXECYYXGP-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3