Documenti fondamentali
46910
Sigma-Aldrich
(±)-1-(9-Fluorenyl)ethanol
≥97.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
α-Methylfluorene-9-methanol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H14O
Numero CAS:
Peso molecolare:
210.27
Beilstein:
2450427
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
≥97.0% (HPLC)
Punto di fusione
102-104 °C
Stringa SMILE
CC(O)C1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C15H14O/c1-10(16)15-13-8-4-2-6-11(13)12-7-3-5-9-14(12)15/h2-10,15-16H,1H3
YSCDFPXLCCWBIS-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)