Documenti fondamentali
468916
Sigma-Aldrich
[3S-(3α,4aβ,8aβ)]-N-(tert-Butyl)decahydro-3-isoquinolinecarboxamide
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H26N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
238.37
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Stato
solid
Attività ottica
[α]22/D −71°, c = 1 in methanol
Punto di fusione
112-115 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(C)NC(=O)[C@@H]1C[C@@H]2CCCC[C@@H]2CN1
InChI
1S/C14H26N2O/c1-14(2,3)16-13(17)12-8-10-6-4-5-7-11(10)9-15-12/h10-12,15H,4-9H2,1-3H3,(H,16,17)/t10-,11+,12-/m0/s1
UPZBXVBPICTBDP-TUAOUCFPSA-N
Applicazioni
Fragment present in various HIV-1 protease inhibitors currently in clinical trials for AIDS treatment.[1][2]
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Trova, M.P. et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 3, 1595-1595 (1993)
T J Tucker et al.
Journal of medicinal chemistry, 35(14), 2525-2533 (1992-07-20)
A series of HIV-1 protease inhibitors containing a novel hydroxyethyl secondary amine transition state isostere has been synthesized. The compounds exhibit a strong preference for the (R) stereochemistry at the transition state hydroxyl group. Molecular modeling studies with the prototype