Documenti fondamentali
467103
Sigma-Aldrich
Poly[[octahydro-5-(methoxycarbonyl)-5-methyl-4,7-methano-1H-indene-1,3-diyl]-1,2-ethanediyl]
About This Item
Formula condensata:
(C15H20O2)n
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Stato
solid
Indice di fluidità
42 g/10 min (280°C/10kg)
Indice di rifrazione
n20/D 1.51 (lit.)
Temp. transizione
Tg 160 °C (DSC)
Densità
1.08 g/mL at 25 °C (lit.)
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)