Documenti fondamentali
466824
Sigma-Aldrich
Butyldimethyl(dimethylamino)silane
99%
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)3Si(CH3)2N(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
159.34
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.422 (lit.)
P. ebollizione
75 °C/50 mmHg (lit.)
Densità
0.78 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
CCCC[Si](C)(C)N(C)C
InChI
1S/C8H21NSi/c1-6-7-8-10(4,5)9(2)3/h6-8H2,1-5H3
AKWXSZZKOUAVJY-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
78.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
26 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)