Documenti fondamentali
465887
Sigma-Aldrich
trans-3,5-Bis(trifluoromethyl)cinnamic acid
98%
About This Item
Formula condensata:
(CF3)2C6H3CH=CHCO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
284.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Stato
solid
Punto di fusione
166-169 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H]\C(=C(\[H])c1cc(cc(c1)C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(O)=O
InChI
1S/C11H6F6O2/c12-10(13,14)7-3-6(1-2-9(18)19)4-8(5-7)11(15,16)17/h1-5H,(H,18,19)/b2-1+
IZKCKOPHMWHBHR-OWOJBTEDSA-N
Applicazioni
trans-3,5-Bis(trifluoromethyl)cinnamic acid (F-CIN) was employed as hydrophobic probe to investigate the interactions between hydrophobic guest molecules and polymers forming the micelle core.[1]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Cristiano Giacomelli et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 23(13), 6947-6955 (2007-05-26)
Block copolymer micelles find application in many fields as nanocarriers, especially in drug delivery. We report herein that specific interactions between hydrophobic guest molecules and core-forming segments can significantly improve the loading capacity of polymeric micelles. High loading capacities (>100%