252700
4-(Chlorosulfonyl)benzoic acid
96%
Scegli un formato
17,20 €
Prezzo di listino34,40 €Risparmia il 50%Scegli un formato
About This Item
17,20 €
Prezzo di listino34,40 €Risparmia il 50%Prodotti consigliati
Saggio
96%
Stato
solid
Punto di fusione
233-235 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Stringa SMILE
OC(=O)c1ccc(cc1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C7H5ClO4S/c8-13(11,12)6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)
PTCSSXYPZOFISK-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)