464597
Ammonium zirconium(IV) carbonate solution
in H2O, contains 1-2% tartaric acid as stabilizer
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
liquid
contiene
1-2% tartaric acid as stabilizer
Concentrazione
in H2O
13-22% Zr (gravimetric)
Punto di fusione
−4 °C
Densità
1.38 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N.N.OC(=O)O[Zr](O)(O)OC(O)=O
InChI
1S/2CH2O3.2H3N.2H2O.Zr/c2*2-1(3)4;;;;;/h2*(H2,2,3,4);2*1H3;2*1H2;/q;;;;;;+4/p-4
VTZCXKGZGDSBQC-UHFFFAOYSA-J
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3