Documenti fondamentali
290858
Sigma-Aldrich
Nonylphenol
technical grade, mixture of ring and chain isomers
Scegli un formato
25 ML
50,70 €
1 L
85,70 €
3 L
159,00 €
50,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 ML
50,70 €
1 L
85,70 €
3 L
159,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H24O
Numero CAS:
Peso molecolare:
220.35
Beilstein:
2047450
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
50,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
technical grade
Livello qualitativo
Indice di rifrazione
n20/D 1.511 (lit.)
Solubilità
water: slightly soluble 4.9 mg/L±0.4 mg/L
Densità
0.937 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCCc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C15H24O/c1-13(2)7-5-3-4-6-8-14-9-11-15(16)12-10-14/h9-13,16H,3-8H2,1-2H3
JSFITYFUKSFPBZ-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
mouse ... Esr1(13982)
rat ... Ar(24208)
Descrizione generale
Nonylphenol is a toxic xenobiotic compound classified as an endocrine disrupter capable of interfering with the hormonal system of numerous organisms[1]. Nonylphenol has been reported as antiandrogen by using a yeast detection system[2]. Molecular mechanism for the antiandrogenic action of nonylphenol has been reported[2].
Applicazioni
  • Chlorination of Emerging Contaminants for Application in Potable Wastewater Reuse: Disinfection Byproduct Formation, Estrogen Activity, and Cytotoxicity.: Investigates the formation of disinfection byproducts, estrogen activity, and cytotoxicity during chlorination of nonylphenol in potable wastewater reuse applications, offering insights into water treatment safety protocols (Cochran et al., 2024).
  • Triple-Mode Sensor Coupled by Photoelectrochemical, Electrochromic, and Spectral Signals for Sensitive Visualized Detection of Nonylphenol.: Describes the development of a sensitive triple-mode sensor for detecting nonylphenol, integrating photoelectrochemical, electrochromic, and spectral signals, which could be instrumental in environmental monitoring and industrial process controls (Cao et al., 2023).
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Hyun Ju Lee et al.
Toxicological sciences : an official journal of the Society of Toxicology, 75(1), 40-46 (2003-06-14)
By using a yeast detection system for androgenic and antiandrogenic effects of chemicals, we identified bisphenol A (BPA) and nonylphenol (NP) as antiandrogens. In this study, we report molecular mechanisms for the antiandrogenic action of BPA and NP. In the
A Soares et al.
Environment international, 34(7), 1033-1049 (2008-02-20)
Nonylphenol is a toxic xenobiotic compound classified as an endocrine disrupter capable of interfering with the hormonal system of numerous organisms. It originates principally from the degradation of nonylphenol ethoxylates which are widely used as industrial surfactants. Nonylphenol ethoxylates reach
C Uguz et al.
Andrologia, 47(8), 910-919 (2014-10-04)
The objective of this study was to determine the effects of nonylphenol (NP) on viability of ram and boar sperm in vitro. Ram or boar spermatozoa were exposed to 1, 10, 100, 250 and 500 μg NP ml(-1) for 1, 2, 3 or
Maurizio Forte et al.
Ecotoxicology and environmental safety, 180, 412-419 (2019-05-21)
Estrogens play a role in the patho-physiology of the prostate. In the present work we studied the effects of nonylphenol (NP), a xenoestrogen, on human adenocarcinoma prostate cells (LNCaP). In order to understand molecular and cellular involvement, we observed the
Tomasz Janicki et al.
Bioresource technology, 200, 223-229 (2015-10-23)
Nonylphenol (NP), 4-tert-octylphenol (4-t-OP) and 4-cumylphenol (4-CP) are pollutants that are known as endocrine disruptors mainly due to their estrogen-mimicking activity. These phenolic substances are used in a wide range of industrial and commercial applications. In the present study, biodegradation
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Utile?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf