Key Documents
463302
Sigma-Aldrich
Glycolic acid ethoxylate 4-nonylphenyl ether
average Mn ~600
Sinonimo/i:
Nonoxynol-8 carboxylic acid
About This Item
Formula condensata:
C9H19C6H4(OCH2CH2)nOCH2CO2H, n~7
Numero CAS:
Peso molecolare:
358.47
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
PM
average Mn ~600
Impurezze
≤1 wt. % NaCl
Indice di rifrazione
n20/D 1.486 (lit.)
Densità
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
OCCO.OCC(O)=O.CCCCCCCCCc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C15H24O.C2H4O3.C2H6O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-14-10-12-15(16)13-11-14;3-1-2(4)5;3-1-2-4/h10-13,16H,2-9H2,1H3;3H,1H2,(H,4,5);3-4H,1-2H2
HZXFKGPMHPPPMZ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Anionic surfactant.
All purpose cleaner.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)