Documenti fondamentali
462950
Sigma-Aldrich
1,2:5,6-Di-O-cyclohexylidene-α-D-glucofuranose
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H28O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
340.41
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Attività ottica
[α]25/D −2.1°, c = 2.1 in ethanol
Punto di fusione
132-135 °C (lit.)
Stringa SMILE
O[C@H]1[C@H](O[C@@H]2OC3(CCCCC3)O[C@H]12)[C@H]4COC5(CCCCC5)O4
InChI
1S/C18H28O6/c19-13-14(12-11-20-17(22-12)7-3-1-4-8-17)21-16-15(13)23-18(24-16)9-5-2-6-10-18/h12-16,19H,1-11H2/t12?,13-,14+,15+,16+/m0/s1
XEYVZLZWQFLSDZ-GJFSAVBPSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)