Documenti fondamentali
462675
Sigma-Aldrich
Tin(II) methanesulfonate solution
50 wt. % in H2O
Sinonimo/i:
Stannous methanesulfonate, Stannous methylsulfonate
Scegli un formato
250 ML
68,50 €
68,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 ML
68,50 €
About This Item
Formula condensata:
(CH3SO3)2Sn
Numero CAS:
Peso molecolare:
308.91
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
68,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Impiego in reazioni chimiche
core: tin
reagent type: catalyst
Livello qualitativo
Concentrazione
50 wt. % in H2O
Indice di rifrazione
n20/D 1.444
Punto di fusione
−27 °C
Densità
1.55 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
[SnH2++].CS([O-])(=O)=O.CS([O-])(=O)=O
InChI
1S/2CH4O3S.Sn/c2*1-5(2,3)4;/h2*1H3,(H,2,3,4);/q;;+2/p-2
JALQQBGHJJURDQ-UHFFFAOYSA-L
Altre note
Contains methanesulfonic acid
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)