Documenti fondamentali
461687
Sigma-Aldrich
N,N-Bis[(S)-(−)-1-phenylethyl]phthalamic acid
98%
About This Item
Formula condensata:
2-[[C6H5CH(CH3)]2NCO]C6H4CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
373.44
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
Saggio
98%
Attività ottica
[α]22/D −153°, c = 1 in chloroform
Punto di fusione
100-110 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[C@H](N([C@@H](C)c1ccccc1)C(=O)c2ccccc2C(O)=O)c3ccccc3
InChI
1S/C24H23NO3/c1-17(19-11-5-3-6-12-19)25(18(2)20-13-7-4-8-14-20)23(26)21-15-9-10-16-22(21)24(27)28/h3-18H,1-2H3,(H,27,28)/t17-,18-/m0/s1
NCYIVOVUPRJYNJ-ROUUACIJSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)