Key Documents
461083
Sigma-Aldrich
Di-p-tolylamine
97%
Sinonimo/i:
4,4′-Dimethyldiphenylamine, 4-Methyl-N -(4-methylphenyl)benzenamine, p ,p ′-Ditolylamine, Bis(4-methylphenyl)amine
About This Item
Formula condensata:
(CH3C6H4)2NH
Numero CAS:
Peso molecolare:
197.28
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
97%
Punto di fusione
78-82 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccc(Nc2ccc(C)cc2)cc1
InChI
1S/C14H15N/c1-11-3-7-13(8-4-11)15-14-9-5-12(2)6-10-14/h3-10,15H,1-2H3
RHPVVNRNAHRJOQ-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)