Documenti fondamentali
46083
Sigma-Aldrich
Ethylenediaminetetrapropionic acid
≥97.0% (calc. based on dry substance)
Sinonimo/i:
3,3′,3″,3″′-(Ethylenedinitrilo)tetrapropionic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H24N2O8
Numero CAS:
Peso molecolare:
348.35
Beilstein:
1716926
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
≥97.0% (calc. based on dry substance)
Stato
solid
Impurezze
5-10% water
Punto di fusione
178-181 °C (dec.)
Stringa SMILE
OC(=O)CCN(CCN(CCC(O)=O)CCC(O)=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C14H24N2O8/c17-11(18)1-5-15(6-2-12(19)20)9-10-16(7-3-13(21)22)8-4-14(23)24/h1-10H2,(H,17,18)(H,19,20)(H,21,22)(H,23,24)
KWYJDIUEHHCHCZ-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Complexing agent; the stability constant with Cu(II) (about 18) is much larger than with other cations[1]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
L.H.J. Lajunen et al
Acta Chemica Scandinavica, 43, 2-2 (1989)