460281
3-Methyl-2(3H)-benzothiazolone
98%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Punto di fusione
74-77 °C (lit.)
Gruppo funzionale
thiocarbamate
Stringa SMILE
CN1C(=O)Sc2ccccc12
InChI
1S/C8H7NOS/c1-9-6-4-2-3-5-7(6)11-8(9)10/h2-5H,1H3
LSMMRJUHLKJNLR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?